Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kondensatorer Acc. til Liebig med Oliven
Artikelnummer. 10498592
Skift visning
Standard konusled nr:
NS 14/23
NS 24/29
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr
10498592 NS 24/29
10224631 NS 14/23
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10498592 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05210403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00 DKK
    478.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 96.63 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Kondensatorer iflg. til Liebig
  • Med oliven Liebig kondensator
  • Acc. til DIN 12576
  • Til kondensering af dampe
  • Med NS-fatning og NS-kegle
  • Vandtilslutning: glasoliven
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Længde (metrisk) 400 mm
Standard konusled nr NS 24/29
Materiale Borosilikatglas (3.3)