Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kondensatorer Acc. til Liebig med Oliven
Beskrivelse
- Kondensatorer iflg. til Liebig
- Med oliven Liebig kondensator
- Acc. til DIN 12576
- Til kondensering af dampe
- Med NS-fatning og NS-kegle
- Vandtilslutning: glasoliven
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 400 mm |
| Standard konusled nr | NS 14/23 |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |