Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kondensatorer Acc. til Liebig med Oliven
Længde (metrisk):
400 mm
500 mm
750 mm
Beskrivelse
- Liebig kondensator iflg. til DIN 12576 og udover DIN
- Til kondensering af dampe
- Med NS-fatning og NS-kegle
- Vandtilslutning: glasoliven
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 400 mm |
| Standard konusled nr | NS 19/26 |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |