Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kondensatorer Acc. til Liebig med Oliven
Artikelnummer. 10171901
Skift visning
Længde (metrisk):
400 mm
500 mm
750 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10171901 750 mm
10326171 400 mm
10428792 500 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10171901 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05210704
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Liebig kondensator iflg. til DIN 12576 og udover DIN
  • Til kondensering af dampe
  • Med NS-fatning og NS-kegle
  • Vandtilslutning: glasoliven
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Længde (metrisk) 750 mm
Standard konusled nr NS 29/32
Materiale Borosilikatglas (3.3)