Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kondensatorer Acc. til Liebig med GL Tråde
Artikelnummer. 10067989
Skift visning
Længde (metrisk) jakke:
400 mm
500 mm
750 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) jakke
10067989 750 mm
10882811 500 mm
10673755 400 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10067989 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05210714
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Liebig kondensatorer iflg. til DIN 12576 og udover DIN
  • Til kondensering af dampe
  • Med NS-fatning og NS-kegle
  • Vandtilslutning: GL 14 gevind (med to gevindskårne plastoliven)
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Inkluderer GL 14 gevind med to gevindskårne plastoliven
Længde (metrisk) jakke 750 mm
Længde (metrisk) 750 mm
Mængde 1 stk.
Standard konusled nr NS 29/32