Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kondensatorer Acc. til Liebig, med GL Tråde
Artikelnummer. 11536794
Skift visning
Standard konusled nr:
NS 13/23
NS 14/23
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr
11536794 NS 13/23
11526794 NS 14/23
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11536794 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05210411
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Liebig kondensatorer iflg. til DIN 12576 og udover DIN
  • Til kondensering af dampe
  • Med NS-fatning og NS-kegle
  • Vandtilslutning: GL 14 gevind (med to gevindskårne plastoliven)
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Inkluderer GL 14 tråde
Længde (metrisk) 400 mm
Standard konusled nr NS 13/23