Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kondensatorer Acc. til Liebig, med GL Tråde
Artikelnummer. 11526794
Standard konusled nr:
NS 13/23
NS 14/23
Artikelnummer. 11526794
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05210311
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Liebig kondensatorer iflg. til DIN 12576 og udover DIN
  • Til kondensering af dampe
  • Med NS-fatning og NS-kegle
  • Vandtilslutning: GL 14 gevind (med to gevindskårne plastoliven)
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Inkluderer GL 14 tråde
Længde (metrisk) 250 mm
Standard konusled nr NS 14/23