Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kondensatorer Acc. til Davies
Artikelnummer. 10050381
Standard konusled nr:
NS 24/29
NS 29/32
Længde (metrisk):
250 mm
400 mm
Artikelnummer. 10050381
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05215303
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Davies kondensatorer til kondensering af dampe
  • Med NS-fatning og NS-kegle
  • Med dobbelt størrelse køleområde
  • Vandtilslutning: glasoliven
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Længde (metrisk) 250 mm
Standard konusled nr NS 24/29
Materiale Borosilikatglas (3.3)