Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kondensatorer Acc. til Davies, med GL Thread
Standard konusled nr:
NS 24/29
NS 29/32
Længde (metrisk):
250 mm
400 mm
Beskrivelse
- Davies kondensatorer til kondensering af dampe
- Med NS-fatning og NS-kegle
- Med dobbelt størrelse køleområde
- Vandtilslutning: GL 14 gevind (med to gevindskårne plastoliven)
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Standard konusled nr | NS 29/32 |
| Materiale | Duran Glas |