Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kondensatorer Acc. til Davies, med GL Thread
Artikelnummer. 11546794
Skift visning
Standard konusled nr:
NS 24/29
NS 29/32
Længde (metrisk):
250 mm
400 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr Længde (metrisk)
11546794 NS 29/32 250 mm
11556794 NS 24/29 400 mm
11566794 NS 29/32 400 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11546794 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05215314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1380.00 DKK
    1086.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 293.27 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Davies kondensatorer til kondensering af dampe
  • Med NS-fatning og NS-kegle
  • Med dobbelt størrelse køleområde
  • Vandtilslutning: GL 14 gevind (med to gevindskårne plastoliven)
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Længde (metrisk) 250 mm
Standard konusled nr NS 29/32
Materiale Duran Glas