Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kondensatorer Acc. til Davies
Artikelnummer. 10691702
Skift visning
Standard konusled nr:
NS 24/29
NS 29/32
Længde (metrisk):
250 mm
400 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr Længde (metrisk)
10691702 NS 29/32 400 mm
10050381 NS 24/29 250 mm
10254101 NS 24/29 400 mm
10459172 NS 29/32 250 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10691702 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05215404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1290.00 DKK
    1121.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 168.27 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Davies kondensatorer til kondensering af dampe
  • Med NS-fatning og NS-kegle
  • Med dobbelt størrelse køleområde
  • Vandtilslutning: glasoliven
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Inkluderer Glas oliven
Længde (metrisk) 400 mm
Standard konusled nr NS 29/32
Materiale Borosilikatglas (3.3)