Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kondensatorer iflg. til Allihn Med GL-tråde
Artikelnummer. 11526804
Skift visning
Længde (metrisk) jakke:
500 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk) jakke
11526804 500 mm
1 options
Artikelnummer. 11526804 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05223514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1070.00 DKK
    903.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 166.03 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Allihn kondensatorer iflg. til DIN 12581
  • Til kondensering af dampe
  • Med NS-fatning og NS-kegle
  • Vandtilslutning: GL 14 gevind (med to gevindskårne plastoliven)
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Længde (metrisk) jakke 500 mm
Antal pærer 10
Standard konusled nr NS 29/32