Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kondensatorer iflg. til Allihn, med GL Tråde
Artikelnummer. p-7222652
Standard konusled nr:
NS 19/26
NS24/29
Artikelnummer. 10233652
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05223212
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Allihn kondensatorer iflg. til DIN 12581 og udover DIN
  • Til kondensering af dampe
  • Med NS-fatning og NS-kegle
  • Vandtilslutning: GL 14 gevind (med to gevindskårne plastoliven)
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Længde (metrisk) jakke 160 mm
Standard konusled nr NS 19/26