Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kondensatorer iflg. til Allihn, med GL Tråde
Artikelnummer. 11943421
Skift visning
Standard konusled nr:
NS 19/26
NS24/29
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr
11943421 NS24/29
10233652 NS 19/26
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11943421 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05223213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    792.00 DKK
    657.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 134.68 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Allihn kondensatorer iflg. til DIN 12581 og udover DIN
  • Til kondensering af dampe
  • Med NS-fatning og NS-kegle
  • Vandtilslutning: GL 14 gevind (med to gevindskårne plastoliven)
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Længde (metrisk) jakke 160 mm
Standard konusled nr NS24/29