Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kondensatorer iflg. til Allihn, med GL Tråde
Description
- Allihn kondensatorer iflg. til DIN 12581 og udover DIN
- Til kondensering af dampe
- Med NS-fatning og NS-kegle
- Vandtilslutning: GL 14 gevind (med to gevindskårne plastoliven)
- Lavet af DURAN™ rør
Specifications
Specifications
| Længde (metrisk) jakke | 160 mm |
| Standard konusled nr | NS 19/26 |