Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kondensatorer iflg. til Allihn, for Udtrækkere, med Oliven
Artikelnummer. p-7222573
Standard konusled nr:
NS 29/32
NS 34/35
Artikelnummer. 10306171
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05226004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Allihn kondensatorer til kondensering af dampe
  • Med NS kegle
  • Vandtilslutning: oliven
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Standard konusled nr NS 29/32
Materiale Duran Glas