Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kondensatorer iflg. til Allihn, for Udtrækkere, med Oliven
Artikelnummer. 10306171
Skift visning
Standard konusled nr:
NS 29/32
NS 34/35
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr
10306171 NS 29/32
10244101 NS 34/35
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10306171 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05226004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    878.00 DKK
    683.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 194.03 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Allihn kondensatorer til kondensering af dampe
  • Med NS kegle
  • Vandtilslutning: oliven
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Standard konusled nr NS 29/32
Materiale Duran Glas