Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kondensatorer iflg. til Allihn
Standard konusled nr:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
Længde (metrisk):
250 mm
400 mm
Beskrivelse
- Allihn kondensatorer iflg. til DIN 12581
- Til kondensering af dampe
- Med NS-fatning og NS-kegle
- Vandtilslutning: GL 14 gevind (med to gevindskårne plastoliven)
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | To gevind plastoliven, GL gevind 14 |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Standard konusled nr | NS 14/23 |