Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kondensatorer iflg. til Allihn
Artikelnummer. p-7222459
Standard konusled nr:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
Længde (metrisk):
250 mm
400 mm
Artikelnummer. 10401834
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05223313
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Allihn kondensatorer iflg. til DIN 12581
  • Til kondensering af dampe
  • Med NS-fatning og NS-kegle
  • Vandtilslutning: GL 14 gevind (med to gevindskårne plastoliven)
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Inkluderer To gevind plastoliven, GL gevind 14
Længde (metrisk) 250 mm
Standard konusled nr NS 24/29