Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kondensatorer iflg. til Allihn
Artikelnummer. 10401834
Skift visning
Standard konusled nr:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
Længde (metrisk):
250 mm
400 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr Længde (metrisk)
10401834 NS 24/29 250 mm
10612995 NS 24/29 400 mm
10090654 NS 14/23 250 mm
11973421 NS 19/26 250 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10401834 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05223313
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Allihn kondensatorer iflg. til DIN 12581
  • Til kondensering af dampe
  • Med NS-fatning og NS-kegle
  • Vandtilslutning: GL 14 gevind (med to gevindskårne plastoliven)
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Inkluderer To gevind plastoliven, GL gevind 14
Længde (metrisk) 250 mm
Standard konusled nr NS 24/29