Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kondensatorer Acc. til Allihn
Artikelnummer. p-7222460
Standard konusled nr:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Antal pærer:
5
6
8
Artikelnummer. 11856204
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05223204
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Allihn kondensatorer iflg. til DIN 12581
  • Til kondensering af dampe
  • Med NS-fatning og NS-kegle
  • Vandtilslutning: glasoliven
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Inkluderer Glas oliven
Længde (metrisk) 160 mm
Antal pærer 6
Standard konusled nr NS 29/32
Materiale Borosilikatglas (3.3)