Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kondensatorer Acc. til Allihn
Artikelnummer. 11856204
Skift visning
Standard konusled nr:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Antal pærer:
5
6
8
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr Antal pærer
11856204 NS 29/32 6
10293951 NS 24/29 5
10162091 NS 24/29 6
10203911 NS 19/26 6
10254051 NS 24/29 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11856204 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05223204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    637.00 DKK
    530.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 106.32 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 22-02-2027
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Allihn kondensatorer iflg. til DIN 12581
  • Til kondensering af dampe
  • Med NS-fatning og NS-kegle
  • Vandtilslutning: glasoliven
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Inkluderer Glas oliven
Længde (metrisk) 160 mm
Antal pærer 6
Standard konusled nr NS 29/32
Materiale Borosilikatglas (3.3)