Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kondensatorer Acc. til Allihn
Standard konusled nr:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Antal pærer:
5
6
8
Beskrivelse
- Allihn kondensatorer iflg. til DIN 12581
- Til kondensering af dampe
- Med NS-fatning og NS-kegle
- Vandtilslutning: glasoliven
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Glas oliven |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Antal pærer | 5 |
| Standard konusled nr | NS 24/29 |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |