Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Kondensator
Artikelnummer. 10077720
Standard konusled nr:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Længde (metrisk):
160 mm
250 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10077720
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05210304
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kondensator til kondensering af dampe.
  • Kemisk resistens
  • Høj temperatur modstand
Tekniske data
Længde (metrisk) 250 mm
Standard konusled nr NS 29/32
Type Kondensator