Få mere at vide
Fisherbrand™ Kondensator høj hastighed
Artikelnummer. 17177804 Shop alle Fisherbrand produkter
Frekvens:
50 Hz
60 Hz
Til brug med (udstyr):
Blue Line 5 / IQ5
Blue Line 6 / IQ6
Artikelnummer. 17177804
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En kombination af højhastigheds- og kondensatorgenbrugsvand og varmesystem.
  • Det fulde kondensator genbrug vand og varme og et halvt højhastighedsmodul
  • En tank leveres fra højhastighedsmodulet, og anden tank leveres fra kondensatoren, genbrug vand og varme
Tekniske data
Produkttype Kondensator
Til brug med (udstyr) Blue Line 5 / IQ5
Frekvens 50 Hz