Få mere at vide
VELP Scientifica™ Kondensationssæt til vandprøver
Artikelnummer. 17824687 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Produkttype:
Kondensationssæt
Artikelnummer. Produkttype
17824687 Kondensationssæt
1 options
Artikelnummer. 17824687 Leverandør VELP Scientifica™ Leverandørnr. A00000477
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Kondensationssættet til vandprøver består af en 3,5 liters tank og en kondensator, der tillader kondensering og opsamling af den fordampede væske uden at kræve operatørindgreb.
Kondensationssættet tillader kondensering og opsamling af den fordampede væske uden operatørindgreb.
  • Består af en 3,5 liters tank
  • For prøver med lavt nitrogenindhold, såsom vandprøver, kræver TKN-analysen et højt prøvevolumen.
  • Under fordøjelsestrinnet kan fordampningen af væsken føre til fyldning af KS 1000 fortyndingstanken og en relevant stigning i reagenserne’ temperatur.
  • Påkrævet, når summen af de prøvevolumener, der skal fordøjes, er mere end 500 ml.
  • Kan bruges som erstatning for fortyndingstanken, eller den kan bruges som et ekstra trin.
Tekniske data
Produkttype Kondensationssæt