Få mere at vide
BUCHI Kondensatfælde til Rotavapor kondensator
Artikelnummer. 15570570 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Materiale:
Termoplastisk
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15570570 Termoplastisk Hver
1 options
Artikelnummer. 15570570 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 11061985
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Opsamler og dræner kondensat, som kan ophobe sig på ydersiden af kondensatoren.
  • Til brug med V (vertikal spole) og HP (højtydende) kondensatorer
  • Grøn
  • TPE
  • Diameter på afløbsslangeforbindelse: 8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Termoplastisk
Type Kondensatorindsats