Få mere at vide
Thermo Eutech™ COND 6+ ledningsevnemåler
Artikelnummer. 11579204
Skift visning
Display Type:
LCD-skærm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Display Type Pakningsstørrelse
11579204 LCD-skærm Hver
1 options
Artikelnummer. 11579204 Leverandør Thermo Eutech™ Leverandørnr. 01X289426
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3835.00 DKK
    3566.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 268.66 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
COND 6+ ledningsevnemåler, gummipanser/stativ, elektrode CONSEN91B
Produktfunktioner
  • Multi-Point trykknapkalibrering (op til 5 punkter) med ±1% fuldskala nøjagtighed
  • Muligheden for hurtig, nem automatisk kalibrering eller tilpasset, næsten prøvende manuel kalibrering.
  • Auto-Ranging for ledningsevne/TDS-målinger for hurtig respons og bedst mulig opløsning over det brede måleområde
  • Automatisk temperaturkompensation (ATC) for optimal nøjagtighed under svingende temperaturer
  • Hold funktionen fryser kortvarigt læsningen for nem visning
  • Auto-Power Off sparer batteri efter ikke-brug
  • Selv-diagnostik med beskedkoder for nem fejlfinding
  • Large Custom LCD giver optimal visning selv på afstand
  • Elektrode med indbygget ATC designet til minimal luftbobleindfangning under målingen
  • Beskyttende gummistøvle-skjolde måler mod fald og har et solidt indbygget stativ for nem betjening på bænken
  • Målerkit (valgfrit) - indeholder alt, hvad du behøver til kalibrering og måling i en robust bæretaske
Applikationer
Rutinetest:  For hurtige, præcise lednings- eller TDS-kontroller i laboratorier, i marken og i skoler.
Miljø/Landbrug:   Nyttig i næringsstof- og gødningskontrol i hydroponik og landbrugsindustrien.
Vandkvalitetstest:  Til analyse af hårdt vand, ubehandlet vand, industrielt og skyllevand, drikkevand, spildevand, poolvand og indkommende procesvand. Ideelt til alle former for kvalitetssikring, trykkeriindustrier og vandkvalitetstest.
Specifikationer
  • Ledningsevneområde (baseret på 1,0 cellekonstant):
    0,00 - 19,99 μS/cm
    20,00 - 199,9 μS/cm
    200,0 - 1999 μS/cm
    2,00 - 19,99 mS/cm
    20,0 - 200,0 mS/cm
  • Opløsning: 0,05 % fuldskala
  • Præcision: ±1 % af fuldskala ±1 LSD
  • Temperaturområde: 0,0 til 100,0 º°C / 32,0 til 212 º°F (80,0 º°C med medfølgende probe)
  • Opløsning: 0,1 º°C / 0,1 º°F
  • Nøjagtighed: ±0,5 º°C / ±0,9 º°F
  • Kompensation: ATC / MTC (0 til 80 ºC)
  • Normalisering: 20,0 eller 25,0 º°C
  • Driftstemperatur: 5 til 45 º°C
  • Målerfunktioner: Kalibreringspunkter 4 (1 pr. område) auto, 5 (1 pr. område) manuelt
  • Temperaturkoefficient: 0,0 - 10,0 %
  • Cellekonstant: 0,1, 1,0, 10,0 Auto-Off 20 minutter efter sidste tryk på tast
  • Indgang: BNC, 2,5 mm phono-stik
  • Strøm/Batterilevetid: 4 x 1,5 V ‘AAA’ alkaliske batterier (inkluderet); > 500 timer
  • Dimensioner/Vægt:
    Meter (LxVxH) 15,7 x 8,5 x 4,2 cm; 255 g Boks (LxVxH) 36 x 28 x 8 cm; 1555 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (ledningsevne) ±1% fuldskala
Måletilstande Ledningsevne, TDS, Temperatur
Kalibreringspunkter (ledningsevne) 4 (1 / rækkevidde) automat, 5 (1 / rækkevidde) manuel
Rækkevidde (ledningsevne) 0,00 til 19,99μ S/cm, 20,00 til 199,9μ S/cm, 200,0 til 1999μ S/cm, 2,00 til 19,99 mS/cm, 20,0 til 200,0 mS/cm
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 100 °C
Display Type LCD-skærm
IP-vurdering IP54
Sprog Dansk