Få mere at vide
WTW™ Cond 3210™ Portable Conductivity Meter
Artikelnummer. 10095283
Certificeringer/compliance:
EU
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10095283
Brand: WTW™ 2CA204
Tekniske data
Oversigt Meter with LR325/01 conductivity cell
Inkluderer Meter with carry case including 2-electrode conductivity cell LR 325/01 including flow-through vessel, stand, beaker, short instruction manual, CD-ROM and batteries
Nøjagtighed (ledningsevne) ±0.5% Full-scale ±1 LSD
Til brug med (applikation) For professional field measurements requiring documentation and data transfer
Celle konstant Fixed: 0.475cm–1/1cm–1, Calibratable: 0.450 to 0.500cm–1/0.585 to 715cm–1/0.800 to 1.200cm–1
Kalibreringspunkter 1, 2, 3, 4, 5-point WTW Technical NIST and 20 additional Buffer sets
Rækkevidde (ledningsevne) 0 μS to 1000 mS
Opløsning (ledningsevne) 0.01, 0.1 mS
Temperaturkompensation Automatic
Rækkevidde (saltholdighed) 0 to 70 ppt
Opløsning (saltholdighed) 0.1 ppt
Nøjagtighed (saltholdighed) ±0.2% Full-scale
Rækkevidde (TDS) 0 to 200 ppt
Opløsning (TDS) 0.1 ppt
Nøjagtighed (TDS) ±0.5% Full-scale
Opløsning (temperatur) 0.1
Nøjagtighed (temperatur) ±0.1°C
Display Type LCD
Datapunkter 200
Certificeringer/compliance EU
IP-vurdering IP67
Vægt (metrisk) 0.6 kg
garanti 3 Years
Model- Cond 3210
Strømforsyning 4 x 1.5V AA or 4 x 1.2V NiMH
Temperatur (metrisk) Drift -5°C to +105°C
Type Portable Conductivity Meter
Bredde (metrisk) 17.7 cm
Højde (metrisk) 7.9 cm
Dybde (metrisk) 5.7 cm
Batteritype NiMH
Batterilevetid Up to 1000 hr.