Få mere at vide
Eppendorf™ Concentrator Plus rotorer
Artikelnummer. 10737274 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
16 x 6,5/10 ml
18 x 10 ml
2 x 96 x 0,2 ml
24 x 6 ml
36 x 1,5 ml
6 x 15/50 ml
8 x 15 ml
8 x 16 ml
8 x 25 ml
Oversigt:
Rotor A-2-VC
Rotor F-35-6-30
Rotor F-35-8-24
Rotor F-40-18-19
Rotor F-40-36-12
Rotor F-45-16-20
Rotor F-45-24-12
Rotor F-45-8-17
Rotor F-50-8-16
Rotor F-50-8-18
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Oversigt unitSize
10737274 18 x 10 ml Rotor F-40-18-19 Hver
10337133 24 x 6 ml Rotor F-45-24-12 Hver
10125802 2 x 96 x 0,2 ml Rotor A-2-VC Hver
10609503 16 x 6,5/10 ml Rotor F-45-16-20 Hver
10498983 36 x 1,5 ml Rotor F-40-36-12 Hver
11960517 6 x 15/50 ml Rotor F-35-6-30 Hver
10554244 8 x 15 ml Rotor F-45-8-17 Hver
10327423 8 x 16 ml Rotor F-50-8-18 Hver
10522844 8 x 15 ml Rotor F-50-8-16 Hver
10391584 8 x 25 ml Rotor F-35-8-24 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10737274 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5490037006
Designet med kunden i tankerne for at levere en ergonomisk, intuitiv og holdbar løsning, der passer komfortabelt lige på din laboratoriebænk
  • Avanceret opvarmningsteknologi giver den bedste behandling af din prøve, som sikrer hurtig, effektiv og skånsom vakuumkoncentration af DNA/RNA, nukleotider, proteiner og andre flydende eller våde prøver. Vores nye coatede låg giver overlegen kemisk modstand mod aggressive syrer og organiske opløsningsmidler (f.eks. TFA, DMSO).
  • Concentrator plus fås med tre konfigurationer for at imødekomme kundernes laboratoriespecifikke behov:
  • Basiskoncentrator til tilslutning til en eksisterende vakuumpumpe
  • Komplet system med integreret opløsningsmiddelbestandig, vedligeholdelses- og oliefri PTFE-pumpe og kondensfælde
  • Komplet system med vakuumport tilføjer ekstra kapacitet. Det giver mulighed for at bruge den integrerede vakuumpumpe separat – uden at skulle koble den fra systemet
  • Valg af 3 driftstilstande (støvsuger, centrifuge og ekssikkator) til en række anvendelsesbehov
  • Valg af tre påføringstilstande (vandig, alkohol eller højt damptryk) for at svare til prøveopløsningsmiddelreduktion —af behandlingstid op til 20 %
  • Valg af 4 varmeniveauer (omgivelsestemperatur, 30C, 45 °C, 60 °C) muliggør sikker og effektiv koncentration af forskellige prøver
  • Bremsefunktionen kan valgfrit slås fra til brug med sarte prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Rotor F-40-18-19
Type Koncentrator Plus Rotor
Volumen 18 x 10 ml
Maks. Rørlængde 66 mm
Maks. Rør diameter 19 mm
Til brug med (udstyr) Koncentrator Plus Centrifuge