Få mere at vide
Eppendorf™ Concentrator Plus rotorer
Artikelnummer. 10554244 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
16 x 6,5/10 ml
18 x 10 ml
2 x 96 x 0,2 ml
24 x 6 ml
36 x 1,5 ml
6 x 15/50 ml
8 x 15 ml
8 x 16 ml
8 x 25 ml
Oversigt:
Rotor A-2-VC
Rotor F-35-6-30
Rotor F-35-8-24
Rotor F-40-18-19
Rotor F-40-36-12
Rotor F-45-16-20
Rotor F-45-24-12
Rotor F-45-8-17
Rotor F-50-8-16
Rotor F-50-8-18
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10554244
Brand: Eppendorf™ 5490038002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet med kunden i tankerne for at levere en ergonomisk, intuitiv og holdbar løsning, der passer komfortabelt lige på din laboratoriebænk
  • Avanceret opvarmningsteknologi giver den bedste behandling af din prøve, som sikrer hurtig, effektiv og skånsom vakuumkoncentration af DNA/RNA, nukleotider, proteiner og andre flydende eller våde prøver. Vores nye coatede låg giver overlegen kemisk modstand mod aggressive syrer og organiske opløsningsmidler (f.eks. TFA, DMSO).
  • Concentrator plus fås med tre konfigurationer for at imødekomme kundernes laboratoriespecifikke behov:
  • Basiskoncentrator til tilslutning til en eksisterende vakuumpumpe
  • Komplet system med integreret opløsningsmiddelbestandig, vedligeholdelses- og oliefri PTFE-pumpe og kondensfælde
  • Komplet system med vakuumport tilføjer ekstra kapacitet. Det giver mulighed for at bruge den integrerede vakuumpumpe separat – uden at skulle koble den fra systemet
  • Valg af 3 driftstilstande (støvsuger, centrifuge og ekssikkator) til en række anvendelsesbehov
  • Valg af tre påføringstilstande (vandig, alkohol eller højt damptryk) for at svare til prøveopløsningsmiddelreduktion —af behandlingstid op til 20 %
  • Valg af 4 varmeniveauer (omgivelsestemperatur, 30C, 45 °C, 60 °C) muliggør sikker og effektiv koncentration af forskellige prøver
  • Bremsefunktionen kan valgfrit slås fra til brug med sarte prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Rotor F-45-8-17
Type Koncentrator Plus Rotor
Volumen 8 x 15 ml
Maks. Rørlængde 123 mm
Maks. Rør diameter 17 mm
Til brug med (udstyr) Koncentrator Plus Centrifuge