Beskrivelse
- Avanceret opvarmningsteknologi giver den bedste behandling af din prøve, som sikrer hurtig, effektiv og skånsom vakuumkoncentration af DNA/RNA, nukleotider, proteiner og andre flydende eller våde prøver. Vores nye coatede låg giver overlegen kemisk modstand mod aggressive syrer og organiske opløsningsmidler (f.eks. TFA, DMSO).
- Concentrator plus fås med tre konfigurationer for at imødekomme kundernes laboratoriespecifikke behov:
- Basiskoncentrator til tilslutning til en eksisterende vakuumpumpe
- Komplet system med integreret opløsningsmiddelbestandig, vedligeholdelses- og oliefri PTFE-pumpe og kondensfælde
- Komplet system med vakuumport tilføjer ekstra kapacitet. Det giver mulighed for at bruge den integrerede vakuumpumpe separat – uden at skulle koble den fra systemet
- Valg af 3 driftstilstande (støvsuger, centrifuge og ekssikkator) til en række anvendelsesbehov
- Valg af tre påføringstilstande (vandig, alkohol eller højt damptryk) for at svare til prøveopløsningsmiddelreduktion —af behandlingstid op til 20 %
- Valg af 4 varmeniveauer (omgivelsestemperatur, 30C, 45 °C, 60 °C) muliggør sikker og effektiv koncentration af forskellige prøver
- Bremsefunktionen kan valgfrit slås fra til brug med sarte prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Rotor A-2-VC |
| Type | Concentrator Plus Rotor til MTP, PCR og Deepwell Plates |
| Volumen | 2 x 96 x 0,2 ml |
| Maks. Rørlængde | 27 mm |
| Til brug med (udstyr) | Koncentrator Plus Centrifuge |