Få mere at vide
Eppendorf™ Concentrator Plus
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11692929 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Oversigt:
Basic Concentrator Plus
Concentrator Plus
Concentrator Plus Complete
Koncentrator Plus med pumpe
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Inkluderer:
Rotor F-45-48-11
Uden rotor
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Elektriske krav Inkluderer Pakningsstørrelse
11692929 Concentrator Plus 230 V, 50/60 Hz (EU) Uden rotor Hver
10433995 Basic Concentrator Plus 230 V, 50/60 Hz (EU) Rotor F-45-48-11 Hver
11672929 Concentrator Plus Complete 230 V, 50/60 Hz (EU) Rotor F-45-48-11 Hver
11338600 Koncentrator Plus med pumpe 230 V, 50/60 Hz (EU) Uden rotor Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11692929 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5305000703
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Eppendorf Concentrator Plus er designet til at levere en ergonomisk, intuitiv og holdbar løsning, der passer komfortabelt lige på din laboratoriebænk.
  • Leveres i 3 systemkonfigurationer
  • Ekstremt støjsvag drift < 50 dB(A)
  • Kemikalieresistent, vedligeholdelsesfri PTFE-membranpumpe eliminerer behovet for at skifte pumpeolie
  • Lille fodaftryk sparer værdifuld arbejdsplads
  • Stort udvalg af 15 forskellige rotormuligheder til reagensglas fra 0,2 ml til 50 ml, mikroplader og PCR-plader
  • Motorløst induktionsdrev og kemikaliebestandigt kammer i rustfrit stål giver problemfri drift
  • Kan forbindes med de fleste kommercielt tilgængelige kuldefælder til brug med dampe
  • Belagt låg med overlegen kemisk resistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Uden rotor
Pumpetype Integreret membranvakuumpumpe
Type Koncentratorer
Spænding 230 V
Oversigt Concentrator Plus
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Watt 350 W
Dimensioner (L x B x H) 58 x 33 x 29 cm (12,6 x 20,9 x 11,7 tommer)