Få mere at vide
Eppendorf™ Concentrator Plus
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11672929 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Oversigt:
Basic Concentrator Plus
Concentrator Plus
Concentrator Plus Complete
Concentrator Plus med membranvakuumpumpe
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Inkluderer:
Med rotor F-45-48-11
Uden rotor
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Elektriske krav Inkluderer unitSize
11672929 Concentrator Plus Complete 230 V, 50/60 Hz (EU) Med rotor F-45-48-11 Hver
11692929 Concentrator Plus 230 V, 50/60 Hz (EU) Uden rotor Hver
10433995 Basic Concentrator Plus 230 V, 50/60 Hz (EU) Med rotor F-45-48-11 Hver
11338600 Concentrator Plus med membranvakuumpumpe 230 V, 50/60 Hz (EU) Uden rotor Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11672929 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5305000304
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eppendorf Concentrator Plus er designet til at levere en ergonomisk, intuitiv og holdbar løsning, der passer komfortabelt lige på din laboratoriebænk.
  • Leveres i 3 systemkonfigurationer
  • Ekstremt støjsvag drift < 50 dB(A)
  • Kemikalieresistent, vedligeholdelsesfri PTFE-membranpumpe eliminerer behovet for at skifte pumpeolie
  • Lille fodaftryk sparer værdifuld arbejdsplads
  • Stort udvalg af 15 forskellige rotormuligheder til reagensglas fra 0,2 ml til 50 ml, mikroplader og PCR-plader
  • Motorløst induktionsdrev og kemikaliebestandigt kammer i rustfrit stål giver problemfri drift
  • Kan forbindes med de fleste kommercielt tilgængelige kuldefælder til brug med dampe
  • Belagt låg med overlegen kemisk resistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Frekvens 50/60 Hz
Inkluderer Med rotor F-45-48-11
Maks. Vakuum 20 Mbar
Pumpetype Integreret membranvakuumpumpe
Type Koncentratorer
Spænding 230 V
Oversigt Concentrator Plus Complete
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Højde (metrisk) 230 mm
Hastighed 1400 rpm
Watt 350 W
Bredde (metrisk) 330 mm
Dimensioner (L x B x H) 58 x 33 x 29 cm (12,6 x 20,9 x 11,7 tommer)
Til brug med (udstyr) Rotor F-45-48-1