Få mere at vide
Eppendorf™ Concentrator Plus
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11338600 Shop alle Eppendorf produkter
Oversigt:
Basic Concentrator Plus
Concentrator Plus
Concentrator Plus Complete
Concentrator Plus med membranvakuumpumpe
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Inkluderer:
Med rotor F-45-48-11
Uden rotor
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11338600
Brand: Eppendorf™ 5305000509
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eppendorf Concentrator Plus er designet til at levere en ergonomisk, intuitiv og holdbar løsning, der passer komfortabelt lige på din laboratoriebænk.
  • Leveres i 3 systemkonfigurationer
  • Ekstremt støjsvag drift < 50 dB(A)
  • Kemikalieresistent, vedligeholdelsesfri PTFE-membranpumpe eliminerer behovet for at skifte pumpeolie
  • Lille fodaftryk sparer værdifuld arbejdsplads
  • Stort udvalg af 15 forskellige rotormuligheder til reagensglas fra 0,2 ml til 50 ml, mikroplader og PCR-plader
  • Motorløst induktionsdrev og kemikaliebestandigt kammer i rustfrit stål giver problemfri drift
  • Kan forbindes med de fleste kommercielt tilgængelige kuldefælder til brug med dampe
  • Belagt låg med overlegen kemisk resistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Frekvens 50/60 Hz
Holder 144 x 0,5 ml reagensglas, 96 x 1,5/2 ml, 6 x 50 ml koniske reagensglas, 2 mikroplade/PCR-plader
Inkluderer Uden rotor
Maks. Vakuum 20 hPa (20 Mbar)
Pumpetype Integreret membranvakuumpumpe
Type Koncentratorer
Spænding 230 V
Oversigt Concentrator Plus med membranvakuumpumpe
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Hastighed 1400 o/min (maks. RCF 250 xg)
Watt 350 W
Dimensioner (L x B x H) 58 x 33 x 29 cm (12,6 x 20,9 x 11,7 tommer)