Description
transposonprodukter er baseret på transponeringsmaskineriet af bakteriofagen Mu. Under den lytiske fase af fagens livscyklus replikerer maskineriet sit genom ved at transponere gentagne gange inde i værtsgenomet. Mu-transpositionsreaktionen er blevet modificeret til en in vitro -reaktion katalyseret af et enkelt enzym - MuA Transposase . I dette system er én in vitro -reaktion i stand til at generere mere end en million transposon-insertionskloner.
Højdepunkter
Mutationsgenereringssystemet (MGS Kit) og Stop Generation System (STOP Kit) blev udviklet til funktionel analyse af proteiner. Disse nye transposonværktøjer muliggør oprettelsen af mættede biblioteker af muterede proteiner i en enkelt reaktion med mindre praktisk tid end nogen anden metode. Placeringen af transposon-insertionen i hver muteret klon kan kortlægges ved enten PCR eller sekventering. Med MGS og STOP-kits er tusindvis af muterede kloner klar til ekspressionsundersøgelser på kun 2 til 3 dage.
De MGS Sættet indeholder det komplette sæt af reagenser til transposon-baseret linker-scanningsmutagenese af ethvert målprotein. De MGS Entranceposoner er designet til at lave subtile ændringer i strukturen af et målprotein ved at indsætte 15 bp in-frame linkere gennem det tilsvarende målgen. Denne in-frame insertion muliggør konservering af nedstrøms sekvenser.
STOPKit Entranceposons indeholder translationelle stopkodoner i alle tre læserammer i den terminale del af transposonsekvensen. Den proprietære modifikation af Stop Generation System gør det muligt at generere et mættet C-terminal deletionsbibliotek fra stort set ethvert målprotein med en maksimal tilføjelse på tre aminosyrer.
Højdepunkter
- Effektiv - Opret mættede insertionsbiblioteker til sekventering og proteinanalyse i en enkelt reaktion
- Hurtigt - Reducer praktisk tid sammenlignet med konventionelle metoder
- Tilfældig - Eliminer præference for målsted eller indsættelse af hotspot
Specifications
Specifications
| Koncentration | 1,1 μg/μl |
| Form | Løsning |
| Format | Rør |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Produkttype | Transposon produkter |
| Mængde | 22μ g |
| Udgangsmateriale | DNA |
| Volumen | 20 μl |