Få mere at vide
Blykoncentrat, 100 ppm, EP-kvalitet, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11782048 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11782048 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 11782048 Leverandør Reagecon Leverandørnr. 5001701C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1095.00 DKK
    950.99 DKK / 100ml
    Spare 144.01 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Koncentreret til fremstilling af bly standardopløsning. Blykoncentrat, 100 ppm, EP-kvalitet, Reagecon™ er en blynitratopløsning med 100 ppm Pb. Det er fremstillet i henhold til European Pharmacopoeia Chapter 4(4.1.2) til brug ved blybestemmelse og blygrænsetest.
  • Fremstillet i en ISO 9001-kompatibel facilitet i henhold til Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.2) retningslinjer
  • Fremstillet iht ASTM , APHA, ACS, EP og USP metoder
  • Forsynet med et analysecertifikat og en etiket, der viser partiet og udløbsdatoen
  • Klar til brug løsning eliminerer tid og arbejde med at forberede præcise standardløsninger
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead Nitrate
Farve Farveløs
CAS 10099-74-8
Koncentration 1000ppm Pb
Lugt Lugtfri
Metoder Blygrænsetests
Molekylær formel N2O6Pb
MDL nummer MFCD00011153
Mængde 100 mL
Fysisk form Væske
Synonym lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
InChI nøgle RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC navn bly(2+);dinitrat
Molekylvægt (g/mol) 331.20
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
Formel vægt 331,2 g/mol
Grad Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.2)