Få mere at vide
Fisherbrand™ Doseringssæt til koncentreret vaskemiddel
Artikelnummer. 17117854 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Doseringssæt
Artikelnummer.
17117854 Doseringssæt
1 options
Artikelnummer. 17117854
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Doseringssæt til meget koncentrerede rengøringsmidler.
  • På grund af meget lille volumen skal flowreguleringen være mere fornuftig end standard peristaltiske pumper
Tekniske data
Produkttype Doseringssæt