Få mere at vide
Arsenkoncentrat, 10 ppm, EP-kvalitet, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11752987 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11752987 100 mL 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11752987 Leverandør Reagecon Leverandørnr. 5000500C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    817.00 DKK
    741.80 DKK / 100ml
    Spare 75.20 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Koncentreret til fremstilling af arsen standardopløsning. Arsenkoncentrat, 10 ppm, EP-kvalitet, Reagecon™ er fremstillet i henhold til European Pharmacopoeia Chapter 4(4.1.2) til brug i arsengrænsetest.
  • Fremstillet i en ISO 9001-kompatibel facilitet i henhold til Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.2) retningslinjer
  • Fremstillet iht ASTM , APHA, ACS, EP og USP metoder
  • Forsynet med et analysecertifikat og en etiket, der viser partiet og udløbsdatoen
  • Klar til brug løsning eliminerer tid og arbejde med at forberede præcise standardløsninger
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arsenic
CAS 7440-38-2
Molekylær formel As
MDL nummer MFCD00085309
Koncentration 10 ppm As
Synonym arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
InChI nøgle RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
SMIL [As]
IUPAC navn arsenik
Molekylvægt (g/mol) 74.92
PubChem CID 5359596
ChEBI CHEBI:27563
Formel vægt 74,92g/mol
Grad Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.2)
Lugt Lugtfri
Metoder Arsenikgrænsetests
Mængde 100 mL
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CONCENTRATE TO MAKE (5000500)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: diarsenic trioxide