Få mere at vide
Heidolph™ Konkav blokadapter
Artikelnummer. 10567211 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
1 L runde kolber
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10567211 1 L runde kolber Hver
1 options
Artikelnummer. 10567211 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5049400000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1460.00 DKK
    1253.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 206.59 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Til brug med omrørere
  • Til 1 L rundbundede kolber
  • En adapterplade fås til magnetomrørere med en plade af od 145 mm, til modeller med od 135 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Udluftet
Til brug med (udstyr) 1 L runde kolber
Form Rund
Standard konusled Smal
Type Blokadapter
Spænding 115/230 V
Materiale Aluminium