Få mere at vide
Concanavalin A, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11412092 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11412092 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11412092 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215071001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4985.00 DKK
    4748.58 DKK / 1g
    Spare 236.42 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tekniske data
Mængde 1 g
Produkttype Concanavalin A
Form Powder
Farve White
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Concanavalin A
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Concanavalin A