Få mere at vide
Contec™ CONSTIX™ Surface Validation Swabs
Shop alle Contec produkter
Længde (metrisk) spids:
2 cm
2.31 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Package contains five polyester swabs specially processed to minimize background TOC contribution from the swab
- Low background TOC content for minimal interference with test results
- Large surface of the swab head and the long flexible handle provide exceptional surface coverage when swabbing
- Strong, durable polyester swabs for optimum retrieval
- Sterilizable by most common methods
- Autoclavable
- Swabs sealed in nylon pouch
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) håndtag | 0.12 in. |
| Længde (engelsk) | 6 in. |
| Til brug med (applikation) | Evaluation of surface cleaning protocols in bio-pharmaceutical industries |
| Produkttype | Swab |
| Diameter (metrisk) håndtag | 3 mm |
| Længde (metrisk) | 152.4 mm |
| Længde (engelsk) Håndtag | 5.2 in. |
| Længde (metrisk) håndtag | 13.2 mm |
| Længde (engelsk) Tip | 0.8 in. |
| Længde (metrisk) spids | 2 cm |
| Vis mere |