Få mere at vide
Contec™ CONSTIX™ Surface Validation Swabs
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16249721 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Længde (metrisk) spids:
2 cm
2,31 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) spids unitSize
16249721 2,31 cm -
16685554 2 cm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16249721 Leverandør Contec™ Leverandørnr. SV3
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
CONSTIX™ Surface Validation Swabs designed for the evaluation of surface cleaning protocols in biopharmaceutical industries.
  • Package contains five polyester swabs specially processed to minimize background TOC contribution from the swab
  • Low background TOC content for minimal interference with test results
  • Large surface of the swab head and the long flexible handle provide exceptional surface coverage when swabbing
  • Strong, durable polyester swabs for optimum retrieval
  • Sterilizable by most common methods
  • Autoclavable
  • Swabs sealed in nylon pouch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (engelsk) 4.9 in.
Til brug med (applikation) Evaluation of surface cleaning protocols in bio-pharmaceutical industries
Produkttype Swab
Længde (metrisk) 12.4 cm
Materiale Polypropylene
Bredde (engelsk) Hoved 0.48 in.
Bredde (metrisk) hoved 1.22 cm
Længde (engelsk) Tip 0.91 in.
Længde (metrisk) spids 2,31 cm
Autoklaverbar Not Autoclavable
Sterilitet Non-sterile
Klæbende type Ultrasonically Sealed
Håndtag Materiale Polypropylene
Tip stil Paddle
Tip materiale Knit Polyester