Få mere at vide
Cytiva Con A Sepharose™ 4B medium
Artikelnummer. 11524905 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11524905 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 11524905 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17044001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8345.00 DKK
    7648.00 DKK / 100ml
    Spare 697.00 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Et affinitetskromatografimedie til indfangning af glycosylerede biomolekyler, herunder glycoproteiner og glycolipider
Meget velegnet til isolering af celleoverfladeglycoproteiner fra detergent-opløselige membraner.
  • Con A koblet til Sepharose i en 4% agarosematrix via cyanogenbromidaktivering
  • Binder molekyler, der indeholderα -D-mannose,α -D-glucose og sterisk relaterede rester med tilgængelige C-3, C-4 eller C-5 hydroxylgrupper
  • Gruppespecifik adsorbent til molekyler indeholdende sukkerarter
  • Koncentration af immobiliseret Con A, ca. 13 mg/ml medium; bindingskapacitet for svinethyroglobulin, ca. 30 mg/ml medium
  • Stabil i pH-området 4 til 9 og i nærværelse af alle almindeligt anvendte buffere
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 90 μm
  • Leveres i 0,1 M acetatbuffer, pH 6,0, indeholdende 1 M NaCl, 1 mM CaCl 2 , 1 mM MgCl 2 , 1 mM MnCl 2 og 20 % ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Kapacitet 30mg/mL
Ligand koncentration 13mg Con A/mL drænet medium
Matrix 4% agarose
Partikelstørrelse 90μ m
pH 4 til 9
Mængde 100 mL
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Til adskillelse og oprensning af glykoproteiner, polysaccharider og glykolipider, isolerer celleoverfladeglykoproteiner fra detergent-opløselige membraner
Ligand Concanavalin A
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Con A Sepharose 4B, 100 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol