Få mere at vide
Memmert™ Kompressorkølet inkubator ICP med dobbeltskærm, 449 L, rustfrit stål
Artikelnummer. 13408479 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Spænding:
115/230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
13408479 115/230 V Hver
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 13408479 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. ICP450
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-02-2027
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Temperaturområde: -12 °C til +60 °C
  • Har større kammervolumen og kan lave hurtige temperaturændringer
  • Indre af rustfrit stål og forzinket stålhus bagpå
  • Fuldt isoleret låge i rustfrit stål med 2-punktslås (kompressionslås)
  • Indvendig glaslåge
  • TwinDISPLAY. Adaptiv, multifunktionel, digital PID-mikroprocessor-regulator med 2 TFT-farveskærme i højdefinition
  • Tysk, engelsk, spansk, fransk, polsk, tjekkisk, ungarsk sprogindstillinger
  • Digital nedtæller med målindstilling for tid, justerbar fra 1 minut til 99 dage
  • Visuelle og akustiske alarmer
  • Varmesystem med luftkappe til skånsom generel opvarmning
  • Ingen udtørring af indholdet forårsaget af køleudstyret på grund af adskillelse af termisk kappe fra det indre
  • Energibesparende brug af CFC-frit køle-/varmesystem (kølemiddel R134a)
  • Meget effektivt automatisk afrimningssystem
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Kapacitet (metrisk) 449 L
Kammermateriale Rustfrit stål
Materiale Tekstureret rustfrit stål, forzinket stål bagpå
Stiktype Tysk type
Temperaturområde (metrisk) -12 °C til -60 °C
Type Køleinkubatorer
Vise Højdefinition dobbelt TFT-farveskærm
Inkluderer Kalibreringscertifikat for 10 °C og 37 °C
Antal døre 2
Kølemiddel R134a
Temperatur nøjagtighed 0,1 °C
Dimensioner (L x B x H) 1613 H x 1224 W x 784 D mm
Bredde (metrisk) 1224 mm
Bredde (metrisk) interiør 1040 mm
Højde (metrisk) 1613 mm
Højde (metrisk) interiør 720 mm
Dybde (metrisk) interiør 600 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 283 kg
Vægt (metrisk) 217 kg
Elektriske krav 115/230 V 50/60 Hz
Spænding 115/230 V
Frekvens 50/60 Hz