Få mere at vide
Memmert™ Kølet inkubator med indgangsport, 256 L, rustfrit stål
Artikelnummer. 15824048 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
15824048 Hver
1 options
Artikelnummer. 15824048 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. ICP260F7
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-02-2027
Temperaturområde: -12 °C til +60 °C
Tekniske data
Oversigt Indgangshavn
Kapacitet (metrisk) 256 L
Kammermateriale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Memmert Kompressorkølet inkubator (ICP260)
Materiale Forzinket stål
Temperaturområde (metrisk) -12 °C til -60 °C
Type Køleinkubatorer
Mængde Hver
Diameter (metrisk) 40 mm