Beskrivelse
- Disse hætteglas af borosilikatglas fås i klart eller ravfarvet glas
- Hætteglas er lav profil for større stabilitet
- Har en bred mund for nem prøveudtagning
- Etuiet indeholder hætteglas med krympeindpakket bakke, inklusive hætter.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Ydre | 37/64 tommer. |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 14.75 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 1.85 mL |
| Højde (engelsk) | 1 1/50 tommer. |
| nr. pr. pakke | 144 |
| Emballagetype | Krympeindpakket bakke |
| Grundstil | Flad bund |
| Lukketype | Skruelåg |
| Vis mere |