Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Forbindelse E
Artikelnummer. 15426749
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15426749 0.5 mg 0.5mg
1 options
Artikelnummer. 15426749 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65131.!D
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 209986-17-4 | C27H24F2N4O3
En cellegennemtrængelig, potent, selektiv, peptidomimetisk, ikke-transition-state analog inhibitor af --sekretase og Notch-behandling
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 0.5 mg
Oversigt Råhvid
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) En cellegennemtrængelig, potent, selektiv, peptidmimetisk, non-transition-state analog inhibitor af→ -sekretase og Notch-behandling
CAS 209986-17-4
Molekylær formel C27H24F2N4O3
Formel vægt 490.50
Synonym γ-Sekretasehæmmer XXI;
Følsomhed Lysfølsom
Form Fast stof