missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Compound E (gamma-sekretasehæmmer XXI), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Compound E (gamma-Secretase Inhibitor XXI) |
| CAS | 209986-17-4 |
| Molekylær formel | C27H24F2N4O3 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | N-[(1S)-2-[[(3S)-2,3-dihydro-1-methyl-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepin-3-yl]amino]-1-methyl-2-oxoethyl]-3,5-difluorobenzeneacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C27H24F2N4O3/c1-16(30-23(34)14-17-12-19(28)15-20(29)13-17)26(35)32-25-27(36)33(2)22-11-7-6-10-21(22)24(31-25)18-8-4-3-5-9-18/h3-13,15-16,25H,14H2,1-2H3,(H,30,34)(H,32,35)/t16-,25+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](NC(=O)Cc1cc(F)cc(F)c1)C(=O)N[C@H]2N=C(c3ccccc3)c4ccccc4N(C)C2=O |
| IUPAC navn | (2S)-2-[[2-(3,5-difluorophenyl)acetyl]-N-[(3S)-1-methyl-2-oxo-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-3-yl]propanamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 490.5 |
| Formel vægt | 490.1816 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?