Få mere at vide
Compound 48/80, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11474322 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
11474322 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11474322 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215902650
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Compound 48/80
CAS 94724-12-6
Farve Hvid
Molekylær formel C32H48Cl3N3O3
Mængde 50 mg
Synonym compound 48/80 trihydrochloride
InChI nøgle KIAWAQJORBNOIF-UHFFFAOYSA-N
SMIL CNCCC1=CC(=C(C=C1)OC)CC2=CC(=CC(=C2OC)CC3=C(C=CC(=C3)CCNC)OC)CCNC.Cl.Cl.Cl
IUPAC navn 2-[4-methoxy-3-[[2-methoxy-3-[[2-methoxy-5-[2-(methylamino)ethyl]phenyl]methyl]-5-[2-(methylamino)ethyl]phenyl]methyl]phenyl]-N-methylethanamine;trihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 629.104
PubChem CID 118797323
Formel vægt 630
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Compound 48/80
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Compound 48/80